Learn More
Gaze de platine, tissé en 45 mesh à partir d’un fil de 0,198 mm (0,0078 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314777
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum gauze is used in electronics industry for electrical contacts which might be subjected to high temperatures. It also acts as a catalyst in the production of nitric acid. It plays an essential role in the cracking processes in oil refineries. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum gauze
Note relative au nom Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Informations sur la solubilité Soluble in hot aqua regia.
Pourcentage de pureté 99.9%
Dimensions de la maille 45 Mesh
Odeur Odorless
Poids ≈1.61g/25x25mm
Forme Toile métallique