Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure en silicone pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure en silicone durci au platine offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
Marque:  Masterflex™ 95802-04
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13286960
  • 155.00€ / 25ft
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Inodore, non toxique, translucide
  • L'élastomère est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) et conforme à la norme USP classe VI.
  • La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Plage de températures : -58 à 446°F (-50 à 230°C)
  • Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
FDA, USP, USDA, BPF
Silicone
-50°C
Translucide
3 mm
4,8 mm
Stérile
230deg;C