Learn More
Thermo Scientific™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
Marque: Thermo Scientific™ CM0325R
856.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
La gélose pour comptage sur plaque est équivalente au milieu recommandé par l’APHA1, PHLS 2 et l’ISO3,4 pour le comptage sur plaque de micro-organismes dans les aliments.
Spécification
Référence industrielle : NMKL. | |
Poudre | |
À l’unité |
Gélose pour comptage sur plaque | |
Gélose | |
Pour culture 28,6 µml |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
For Laboratory Use Only