Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à poudre en plastique
Ces entonnoirs à poudre en plastique sont parfaits pour charger la poudre dans des tambours, des récipients ou des fûts.
Marque: Sampling Systems™ 8023H-200
8.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en PP ou en PEHD
- Sans fissure
- Plusieurs diamètres disponibles
Spécification
200mm | |
HDPE | |
Chargement de poudre dans des récipients |
40mm | |
Blanc |