Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à poudre en plastique
Ces entonnoirs à poudre en plastique sont parfaits pour charger la poudre dans des tambours, des récipients ou des fûts.
Marque:  Sampling Systems™ 8023P-350
36.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15829421
  • 39.80€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 10-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabriqués en PP ou en PEHD
  • Sans fissure
  • Plusieurs diamètres disponibles
Spécification
Spécification
350mm
PP
Chargement de poudre dans des récipients
50mm
Blanc