Learn More
Buerkle™ Entonnoirs à usage général PP/PE
Conçus pour un usage général. Les entonnoirs en plastique Buerkle™ sont dotés d’un œillet de suspension pour un remplissage sûr.
Marque: Buerkle™ 9602-0120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conviennent pour les denrées alimentaires
- Disponibles en PE ou PP
- Large gamme de tailles
Spécification
120 mm | |
13 mm | |
Pour les denrées alimentaires | |
Funnel |
3 mL | |
PP | |
Œillet de suspension |