Learn More
PKC Alpha Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1D11F4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL594-66421-100UL
Code produit. 16801036
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The PKC Alpha antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PKC Alpha. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PKC Alpha antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spécification
Spécification
PKC Alpha
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
5578
IgG1
Immunofluorescence
1D11F4
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse