Learn More
Brand™ Aide au pipetage
Pour les micropipettes intra-END BLAUBRAND™ de 1 μl ou plus.
Marque: Brand™ 709110
21.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube en plastique PET
- Comprend un adaptateur en silicone et des soufflets d’aspiration en TPE avec orifice d’aération
- Fourni par boîtes de 10
Spécification
Aide au pipetage | |
Micropipettes intra-END Blaubrand de 1 >µl | |
Tube en plastique PET, adaptateur en silicone et soufflets d’aspiration en TPE avec orifice d’aération | |
10/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brand™ Aide au pipetage > À utiliser avec les micropipettes Blaubrand intraEND > 1 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu