Learn More
Solution saline tamponnée PIPES (5 X), pH 6,5, Thermo Scientific™
54.50€ - 83.45€
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15425419
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63152.AK
250 mL
54.50€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15435419
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63152.AP
500 mL
83.45€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
5625-37-6
302.36
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44933
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
C8H18N2O6S2
MFCD00006159
79723
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
Spécification
PIPES-buffered saline
Incolore
6.5
C8H18N2O6S2
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
79723
5625-37-6
5X
Liquide
MFCD00006159
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
302.36
CHEBI:44933
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante