Learn More
PIPES, solution tampon de 1,0M, pH 6,0, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60611.AK
Quantité 250 mL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15413359
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
5625-37-6
302.36
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44933
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
C8H18N2O6S2
MFCD00006159
79723
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
Spécification
PIPES buffer soln.
Incolore
6.0
250 mL
MFCD00006159
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
302.36
CHEBI:44933
5625-37-6
1.0 M
Liquide
C8H18N2O6S2
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
79723
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents