Learn More
Thermo Scientific™ Phenol, Saturated
Effectuez des applications de biologie moléculaire classiques avec cette solution de phénol saturé (pH 6,6) accompagnée d’un tampon pour ajuster le pH à 7,9.
Marque: Thermo Scientific™ 17914
Description
Le phénol Thermo Scientific™ Pierce, saturé, est fourni en phénol comme solution saturée (pH 6,6) et est accompagné d’un flacon de tampon pour ajuster le pH à 7,9 pour les applications de biologie moléculaire typiques.
Phénol fourni en solution saturée (pH 6,6) et accompagné d’une bouteille de tampon pour ajuster le pH à 7,9 pour les applications de biologie moléculaire typiques.
Spécification
Stockez sous clé dans une zone séparée et approuvée. Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C. | |
Phénol saturé | |
Liquide |
Extraction des acides nucléiques | |
400 mL |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.