Learn More
Thermo Scientific™ Inclusion Body Solubilization Reagent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Récupérez efficacement les protéines recombinantes qui forment des agrégats insolubles pendant la surexpression bactérienne avec le réactif de solubilisation du corps d’inclusion Thermo Scientific™.
Le réactif pour la solubilisation des corps d'inclusion est une solution aqueuse de dénaturant prête à l'emploi qui facilite la dissolution des protéines agrégées (corps d'inclusion) qui ont été séparées de la fraction soluble de lysats cellulaires bactériens. Le réactif est conçu pour récupérer des protéines exprimées sous une forme soluble après une procédure de lyse et d'extraction avec des réactifs comme le réactif Thermo Scientific B-PER pour l'extraction de protéines bactériennes. Les bactéries sont largement utilisées pour exprimer des protéines recombinantes. Cependant, 70 % à 80 % des protéines produites par des techniques recombinantes dans E. coli forment des corps d’inclusion (c.-à-d., des agrégats protéiques). Une fois formés, ces agrégats sont très difficile à solubiliser. Le dénaturant exclusif contenu dans ce réactif offre le moyen le plus efficace pour solubiliser les protéines agrégées. En fonction de l'application particulière, il est possible d'ajouter des composants supplémentaires comme un agent réducteur et un agent de chélation.
Points clés :
- Permet de réaliser la première étape essentielle précédant les procédures de repliement des protéines insolubles
- Solution facile et prête à l'emploi ; aucune préparation nécessaire
- Compatible avec le kit de dosage protéique Thermo Scientific Coomassie Plus (N° Réf. 23236) pour déterminer le degré d’expression
- Ce dénaturant exclusif peut être facilement éliminé par dialyse afin de réaliser un SDS-PAGE
- Compatible avec des composants supplémentaires comme des agents réducteurs ou des agents de chélation
Compatibilité :
Kit de repliement de protéines Thermo Scientific Pierce (N° Réf. 89867)
Spécification
Spécification
Type de produit | Réactif de solubilisation |
Contenu et stockage | Lors de la réception, conserver à température ambiante. |
Forme | Liquide |
Type de réactif | Chaotrope, dénaturant |
Quantité | 100 ml |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Inclusion Body Solubilization Reagent
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: alkaline guanidine salt
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.