Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, WGA
Code produit. 10290154 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Purifiez les glycoprotéines à partir des lysats cellulaires et sériques à l’aide de résines d’affinité ou de kits avec des lectines de concanaviline A (ConA) ou d’agglutinine de germe de blé (WGA).
Les kits d’isolement de glycoprotéine Thermo Scientific™ Pierce utilisent des résines d’affinité aux lectines ConA et WGA et des tampons optimisés pour isoler efficacement les glycoprotéines à partir de lysats cellulaires en culture, de tissus et de sérum, permettant ainsi une analyse en aval.
Ces deux kits utilisent respectivement la lectine concanaviline A (ConA) et l’agglutinine germinale de blé (WGA) comme ligands pour lier des classes spécifiques de glycoprotéines à partir d’échantillons protéiques complexes. La lectine ConA reconnaît les résidus de mannose liés à l’alpha et de glucose en position terminale, tandis que la lectine WGA se lie sélectivement aux groupes N-acétylglucosamine (GlcNAc) et à l’acide sialique. Les kits comprennent de la résine d’agarose perle de ConA ou WGA, des tampons de liaison / lavage et d’élution optimisés et des colonnes de centrifugation faciles à utiliser. Les kits ont été utilisés pour isoler correctement les glycoprotéines du sérum ainsi que les lysats cellulaires HeLa et CHO en 50 minutes environ.
La glycosylation est une modification post-traductionnelle qui joue un rôle important dans les fonctions biologiques, notamment la régulation immunitaire, l’inflammation, l’adhérence de cellule-cellule et la signalisation cellulaire. Les résidus d’asparagine (N-liés) et de sérine / thréonine (O-liés) sont glycosylés lors du passage dans le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi dans les systèmes eucaryotes et procaryotes (c.-à-d. Archaea et Eubacteria). Les glycoconjugués sont importants pour la régulation immunitaire, l’inflammation, l’adhérence de cellule-cellule et l’inhibition de contact, la signalisation cellulaire, la protection contre la dégradation protéolytique et d’autres procédés biologiques.
Points clés :
  • Haute récupération : récupération de glycoprotéines équivalente ou supérieure par rapport aux kits et résines de lectine d’autres fournisseurs
  • Rapide : purification des glycoprotéines en moins d’une heure
  • Polyvalent : isolat des glycoprotéines de divers types d’échantillons ; p. ex., le sérum humain et le lysat cellulaire
  • Robuste : la lectine ne passe pas au travers de la résine lors du traitement de l’échantillon
  • Pratique : les kits complets contiennent des résines de lectine et des colonnes de centrifugation, ainsi que tous les réactifs nécessaires
  • Compatible avec les dosages de protéines par la méthode de Bradford : la dialyse ou la précipitation de protéines des glycoprotéines récupérées n’est pas nécessaire avant le dosage des protéines
Comprend :
Résine d’agarose en microbilles ConA ou WGA (1,1 ml), tampon de liaison / lavage, tampon d’élution et colonnes et accessoires de centrifugation pour microcentrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d‘isolement de glycoprotéine Pierce, WGA
Contenu et stockage Suffisant pour : Isolation de glycoprotéines avec une forte affinité pour WGA à partir de 10 échantillons allant jusqu’à 640 µl (1 à 1,5 mg de protéines totales) chacun
• Résine de lectine WGA, 1,1 ml
• Tampon de liaison / lavage (5X), 6,5 ml
• Tampon d’élution, 5 ml
• Colonnes de centrifugation, 10 colonnes
• Tubes de prélèvement, 20 tubes
Conserver à 4°C.
Gamme de produits Pierce™
Quantité 1 kit
Cible Glycoprotéine
Type Kit d’isolement de glycoprotéines
Phase stationnaire Lectine
Suffisant pour 10 réactions
Format Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.