Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic XG avec revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Les gants Uvex™ série Phynomic sont parfaits pour les types de travaux où un haut niveau de sensibilité est requis.Ces gants de sécurité agissent comme une seconde peau et sont particulièrement légers et flexibles, sans que les mains soient immédiatement moites.Le revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip améliore la préhension dans des conditions huileuses.
Marque: uvex 6007012
57.86 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "27321" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip est respirant et offre un niveau élevé de résistance mécanique à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les zones huileuses
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de pièces huileuses
- Idéals pour les travaux de précision, l’entretien, les travaux de réparation et le traitement des métaux
Spécification
Norme OEKO-TEX™ 100 | |
Industrie | |
Noir, Gris | |
Ambidextres | |
PA, Élasthanne | |
12 | |
4121X | |
Unisexe | |
Phynomic XG |
Seamless Knit | |
Mousse aqua-polymère | |
Lisse | |
Oui | |
Gants de protection mécaniques | |
Full-hand Mitt | |
Assemblage, maintenance et travail de précision | |
Maille | |
15 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.