Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic XG avec revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- Le revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip est respirant et offre un niveau élevé de résistance mécanique à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les zones huileuses
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de pièces huileuses
- Idéals pour les travaux de précision, l’entretien, les travaux de réparation et le traitement des métaux
Spécification
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Noir, Gris |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Spandex, PA |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 11 |
Modèle | Full-hand Mitt |
Afficher plus |