Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase Promotion
Get superior performance for cloning and other applications requiring high fidelity with one of the most accurate thermostable DNA polymerases available.
Marque:  Thermo Scientific™ F534S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15797506
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Phusion DNA Polymerases set a gold standard for PCR performance. They offer a combination of characteristics that no other enzyme can match. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq, and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion DNA Polymerase is the most accurate thermostable polymerase available. This feature makes Phusion DNA Polymerases superior choice for cloning and other applications requiring high fidelity. The unique structure of the enzyme enables short protocol times, abundant yields and robust performance, even in the presence of PCR inhibitors. For the researcher, that translates to ease-of-use and convenience. In addition, Phusion DNA Polymerases also produce higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
New Phusion Green format is a combination of Phusion DNA Polymerase and 5X Phusion Green Buffers. The buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffer does not interfere with excelent performance of Phusion DNA Polymerases and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion.
Phusion High-Fidelity PCR Master Mixes are convenient 2X mixes designed to minimize the number of pipetting steps. Only template and primers need to be added by the user. Phusion High-Fidelity PCR Kit contains all the necessary reagents for PCR including control template and primers.
Highlights
  • Extreme fidelity (error rate 4.4 x 10-7 in Phusion HF Buffer)
  • Polymerase speed allows short extension times (15 to 30 s/kb)
  • Robust performance, minimal optimization needed
  • Increased product yields with minimal enzyme amounts
  • Direct loading on gel with Green Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2U/μL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser≈s own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppels. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.