Learn More
PHF5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15554-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16844784
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.
Spécification
Spécification
PHF5A
Polyclonal
Unconjugated
PHF5A
bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
68479, 84844
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P83870, Q7RTV0
PHF5A
PHF5A Fusion Protein Ag7918
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales