Learn More
Solution de phénolphtaléine TS/RS selon la pharmacopée américaine (USP), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
- Étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP), substance de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
- Spécifié pour une utilisation dans des monographies individuelles de la pharmacopée américaine (USP).
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB 264T).
- Traçabilité NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon Winchester en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Technique | Titration et monographies USP, USP Monographs |
Quantité | 100 ml |
Safety and Handling
Identifiant produit
- phenolphthalein TS
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, phenolphthalein