Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Marque: Thermo Scientific Chemicals 417180026
296.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 2.5 kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Afficher plus de versions de ce produit
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Identifiants chimiques
77-09-8 | |
318.33 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:34914 |
C20H14O4 | |
MFCD00005913 | |
4764 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
Phenolphthalein | |
77-09-8 | |
C20H14O4 | |
18, 143 | |
Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform | |
Authentique | |
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un | |
4764 | |
318.32 | |
Flacon en plastique | |
from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red) | |
Blanc | |
Poudre cristalline |
258.0°C to 263.0°C | |
Passes Test | |
MFCD00005913 | |
15, 7356 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
318.33 | |
CHEBI:34914 | |
Réactif ACS | |
Vapor Pressure: Negligible | |
1.299g/mL | |
2.5 kg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.