Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de phénolphtaléine, trihydrate de sel de tripotassium, 98 %
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
85.95€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62625-16-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H13K3O11S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 610.73 |
Numéro MDL | MFCD00150194 |
Clé InChI | PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K |
CID PubChem | 129893851 |
SMILES | [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10403171
|
Thermo Scientific Chemicals
417220050 |
5 g | Flacon en verre |
85.95€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10210041
|
Thermo Scientific Chemicals
417220100 |
10 g | Flacon en verre |
163.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62625-16-5 | |
610.73 | |
PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K | |
[K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O |
C20H13K3O11S2 | |
MFCD00150194 | |
129893851 |
Spécification
Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate | |
62625-16-5 | |
C20H13K3O11S2 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
Authentique | |
2-[hydroxy-bis(4-sulfooxyphényl)méthyl]benzoic acid ; potassium | |
129893851 | |
98% | |
Blanc |
230.0°C | |
98% | |
MFCD00150194 | |
PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K | |
[K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O | |
610.73 | |
664.78 | |
Pures | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 263-648-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate