Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, 98,5 %
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 147710025
442.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10195343
  • 446.00€ / 2.50kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
77-09-8
318.33
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:34914
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
C20H14O4
MFCD00005913
4764
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Spécification
Phenolphthalein
77-09-8
C20H14O4
18, 143
Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Authentique
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
4764
318.32
98.5%
Flacon en plastique
Blanc
Poudre
258.0°C to 263.0°C
98.5%
MFCD00005913
15, 7356
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
318.33
CHEBI:34914
0.5% max. (105°C)
Pures
1.299
2.5 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents