Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 417241000
195.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10299473
  • 197.00€ / 100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
143-74-8
354.38
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4766
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
C19H14O5S
MFCD00003552
Phenolsulfonephthalein
CHEBI:31991
Spécification
Phenol Red
Pure
passes test
MFCD00003552
15, 7360
Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Authentique
3,3-bis(4-hydroxyphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
4766
354.38
Flacon en verre
Incolore à jaune
Liquide après fusion
>300.0°C
143-74-8
C19H14O5S
19, 91
Phenolsulfonephthalein
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
354.38
CHEBI:31991
Réactif ACS
from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
100 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Phenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenolsulfonphthalein
FDS Documents