Learn More
Phénanthridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179.22 g/mol
34.45€ - 328.00€
Identifiants chimiques
CAS | 229-87-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.22 |
Numéro MDL | MFCD00004989 |
Clé InChI | RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6 |
CID PubChem | 9189 |
ChEBI | CHEBI:36421 |
Nom IUPAC | Phénanthridine |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10421792
|
Thermo Scientific Acros
169250010 |
1 g | Flacon en verre |
34.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194251
|
Thermo Scientific Acros
169250050 |
5 g | Flacon en verre |
93.95€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10463785
|
Thermo Scientific Acros
169250250 |
25 g | Flacon en verre |
328.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
229-87-8 | |
179.22 | |
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N | |
9189 | |
Phénanthridine |
C13H9N | |
MFCD00004989 | |
6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6 | |
CHEBI:36421 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23 |
Spécification
Phenanthridine | |
104.0°C to 108.0°C | |
100g/mL | |
100°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004989 | |
6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6 | |
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N | |
Phénanthridine | |
9189 | |
179.22 | |
Poudre |
229-87-8 | |
Blanc à beige | |
349.0°C (769.0 mmHg) | |
Authentique | |
C13H9N | |
20, 466 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene, dmso | |
C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23 | |
179.22 | |
CHEBI:36421 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-934-4
- Phenanthridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .