Learn More
Kern Sohn Microscopes de contraste de phase OBL
High-quality phase contrast microscope - specially pre-configured with a range of options for flexible expansion.
Marque:  Kern Sohn OBL 155
Encompass_Preferred
Code produit. 17319531
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • We have developed this series specially for general applications with phase contrast method. In addition, the stable, modular construction system of the OBL series offers many more options.
  • A strong and continously adjustable 20 W halogen illumination unit (Philips) ensures the optimum lighting conditions
  • A special fixed, pre-centred phase contrast condenser with aperture diaphragm as well as field diaphragm give you a simplified Koehler illumination and thereby a powerful phase-contrast display of your sample.
  • The large mechanical stage and its specimen holder holds up to two samples at the same time and is quick and easy to focus using a coaxial coarse and fine focusing knob on both sides
  • A large selection of eyepieces, objectives and colour filters, a simple polarizing unit as well as further phase contrast units are available to you as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: haematology, urology, gynaecology, dermatology, pathology, microbiology and parasitology, immunology, Sewage treatment plants, oncology, entomology, Veterinary, water analysis, breweries
  • Applications/Samples: Specially for extremely translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. living mammal cells, bacteria, tissue) with phase contrast
Spécification
Spécification
Trinoculaire
Halogène
40X, 10X, 40X, 100X
230 V
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.