Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Cette électrode de pH unique à électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour les mesures jusqu’à 110°C et 10bar, est idéale pour les applications industrielles.
Marque:  Fisherbrand™ 3917871-010B
259.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11785628
  • 331.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 20-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Électrode de pH d’électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
  • Autoclavable à 121°C
  • Longueur de 12 ou 22,5 cm
  • Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne
  • Idéal pour les applications industrielles
Spécification
Spécification
115 mm