Learn More
SI Analytics™ Électrode pH combinée
Électrode pH combinée à faible entretien avec arbre en verre
Marque:  SI Analytics™ 285113720
350.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15969715
  • 371.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Électrode combinée
  • Corps en verre
  • pH de 0 à 14
  • Système de référence Silamid™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrode combinée de pH
0 à 14
Pl 80-225 Ph
12 mm
Arbre en verre
Sphere
0°C à 130°C