Learn More
Solution tampon pH Jenway™
Code produit. 11470479
Click to view available options
Quantité:
10 x 12 mL
pH:
7
10
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offre une gamme de tampons de pH pour entretenir vos électrodes de pH Jenway. La solution tampon pH Jenway™ offre également une gamme de solutions de stockage et de remplissage adaptées à votre sonde spécifique.
Offre une gamme de tampons de pH pour entretenir vos électrodes de pH Jenway. Il existe également une gamme de solutions de stockage et de remplissage adaptées à votre sonde spécifique.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour électrodes indicatrices de pH
pH 10
Forme physique Liquid
Quantité 10 x 12 mL
Conditionnement Sachet de 12 ml