Learn More
Solution tampon pH Jenway™
Click to view available options
Quantité:
10 x 12 mL
pH:
7
10
Conditionnement:
10 pièces
Description
Offre une gamme de tampons de pH pour entretenir vos électrodes de pH Jenway. Il existe également une gamme de solutions de stockage et de remplissage adaptées à votre sonde spécifique.
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour électrodes indicatrices de pH |
pH | 7 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 10 x 12 mL |
Conditionnement | Sachet de 12 ml |