Learn More
Solution tampon pH 7,41 à 25 °C selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 10708448 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
  • Étalon de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Accuracy ± 0.01 pH units
pH 7.41 ±0.01
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en PEHD GL45