Learn More
Solution tampon d’acétate pH 4,6 selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Solution tampon d’acétate testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque:  Reagecon 4001400
Code produit. 11436594
  • 50.95€ / 1L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Solution tampon selon la pharmacopée européenne (EP)
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Spécification
Accuracy ± 0.02 pH units
4.6 ±0.02
1 L
Monographies de produits
Liquide
Flacon en PEHD GL45