Learn More
BRAND™ Flacon de réactif à col large en PFA
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Description
- Fabrication en perfluoroalkoxy (PFA)
- Col étroit
- Autoclavables
- Faciles à nettoyer
- Résiste à des températures comprises entre -200 et 260°C
- Comprend un filetage S28 et un bouchon à vis
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage à long terme des solvants et des étalons |
Matériau | PFA |
Plage de températures (métrique) | –200 à 260°C |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Flacon à col large |
Type de bouchon | Bouchon à vis |