Learn More
IKA™ PETTE fix
GREENER_CHOICE
Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA fix et vario monocanal peuvent être utilisées pour de nombreuses applications dans les laboratoires modernes.
Marque:  IKA™ 0020011224
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16218491
  • 179.00€ / 1 pièce
En stock
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA fixe et vario peuvent être utilisées pour de nombreuses applications dans les laboratoires modernes.
  • Le codage couleur permet de sélectionner rapidement une pipette adaptée.
  • La résistance aux impacts, aux UV et aux produits chimiques permet à la poite conique de fournir un dosage fiable à long terme.
  • Les pipettes PETTE fix et vario sont entièrement autoclavables, ce qui permet une stérilisation facile pour garantir un fonctionnement sans défaut, précis et en toute sécurité.
Conception ergonomique
  • Les pipettes IKA sont livrées avec des poignées échangeables de différentes formes et matières.
  • Garanties pour une bonne adaptation dans la paume de la main.
  • Les forces de frottement et de ressort minimales garantissent également une dosage avec une manipulation ergonomique : sans aucun effort.
  • La pointe de pipette peut être libérée quelle que soit la position de la main, tandis que le réglage du volume est solidement verrouillé.
Construction durable
  • Le pointe conique et le piston sont recouverts d'un carbone sous forme de diamant (DLC) de haute qualité.
  • La conception fonctionnelle et minimaliste garantit des pipettes particulièrement robustes qui, jour après jour, sont fiables sur le long terme.
Grand écran
  • L'écran affiche les volumes définis avec des caractères faciles à lire. La position profonde permet également de lire pendant le pipetage, sans changer la position de la main.
Étalonnage intuitif
  • Le logiciel IKA utilisé pour la planification, l'exécution et l'enregistrement des tests d'étalonnage pour les pipettes PETTE fix et vario est particulièrement intuitif.
Maintenance et réglage simples
  • L'unité de volume avec piston et joint peut être démontée et nettoyée en quelques étapes simples. Si un réglage est nécessaire, il peut être effectué sans outil supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Non stérile
100 μl
248 mm
0,085 kg
Fix 100 μl
Pipette Fix et Vario
5 à 40°C
30 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales