Learn More
Macherey-Nagel™ Peroxtesmo KO Qualitative Test Paper
Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.
Marque:  Macherey-Nagel™ 90606
Code produit. 11366504
  • 105.00€ / 100 pièces
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.
Spécification
Spécification
Blanc à bleu/vert
100/paquet
Papier de test qualitatif
For detection of Peroxidase in milk
2 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Peroxtesmo KO Qualitative Test Paper > Color Indicator: White to blue-green