Learn More
PERK/EIF2AK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène PERK/EIF2AK3
Concentration 0.46 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16810145
Afficher les documents
Proteintech
20582-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16800145
Afficher les documents
Proteintech
20582-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The antibody is specific to PERK.
Phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation-initiation factor 2 (EIF2), leading to its inactivation and thus to a rapid reduction of translational initiation and repression of global protein synthesis. Serves as a critical effector of unfolded protein response (UPR)-induced G1 growth arrest due to the loss of cyclin-D1 (CCND1). Involved in control of mitochondrial morphology and function.
Spécification
Spécification
PERK/EIF2AK3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9NZJ5, Q9Z2B5
13666, 9451
Peptide
Primary
-20°C
EIF2AK3
0.46 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EIF2AK3, HRI, HsPEK, Pancreatic eIF2 alpha kinase, PEK, PERK, WRS
EIF2AK3
IgG
Antigen Affinity Chromatography