Learn More
Pentyltrichlorosilane, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
50 g
Verpakking:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50g
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Pentyltrichlorosilane |
CAS | 107-72-2 |
Kleur | Incolore à jaune paille |
Dichtheid | 1.1420g/mL |
Kookpunt | 173°C |
Vlampunt | 31°C |
Infraroodspectrum | Authentic |
Verpakking | Flacon en verre AcroSeal™ |
Moleculaire formule | C5H11Cl3Si |
Brekingsindex | 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589nm) |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Pentyltrichlorosilane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche