Learn More
Pentane, ≥99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
109-66-0
72.15
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
pentane
C5H12
MFCD00009498
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CHEBI:37830
CCCCC
Spécification
Pentane
109-66-0
36°C to 37°C
−49°C (−56.2°F)
1.356
CH3(CH2)3CH3
26.98psi (55°C), 8.4psi (20°C)
969132
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
pentane
8003
72.15g/mol
Spectrophotométrique
-131°C
0.626g/mL at 25°C
0.083
500°F
C5H12
MFCD00009498
UN1265
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CCCCC
72.15
CHEBI:37830
≥99%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H336-H411
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Pentanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-692-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9450000