Learn More
3M™ Coquilles PELTOR™ série X3
Les coquilles PELTOR™ série X3 de type serre-tête et intégré à un casque permettent une atténuation élevée idéale pour les environnements sonores de niveau modéré et élevé.
52.00€
Spécification
Couleur | Noir, rouge |
---|---|
ANSI S3.1974 | Oui |
CSA Z94.2 | Classe AL |
Couleur du coussin | Noir |
Paires par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Modèle | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13409928
|
3M™
7000103991 |
X3A, Serre-tête | Oui | N/A | |||||
Description
- Adapté à une exposition au bruit modérée ou élevée
- La conception à double bandeau permet de réduire l’accumulation de chaleur avec un bon ajustement et un bon équilibre
- Les oreillettes garantissent un ajustement et un confort personnalisés pour chaque utilisateur
- Stockage pratique
- Compatibilité avec les casques (modèles X3P3E et X3P5E)
- Diélectrique (sauf pour le modèle X3P3E)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Noir, rouge | |
Classe AL | |
1 de chaque |
Oui | |
Noir | |
Série X3 |