Learn More
Patent Blue V, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Acros 339330250
75.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10439992
  • 78.55€ / 25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
20262-76-4
582.662
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
9916325
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
C27H31N2NaO7S2
MFCD09608138
m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
sodium ; 4-[[4-(diéthylamino)phényl]-(4-diéthylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)méthyl]-6-hydroxybenzène-1,3-disulfonate
Spécification
Patent blue V, sodium salt
80% min.
MFCD09608138
Solubility in water: soluble.
Authentique
sodium ; 4-[[4-(diéthylamino)phényl]-(4-diéthylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)méthyl]-6-hydroxybenzène-1,3-disulfonate
9916325
Flacon en verre
25 g
20262-76-4
C27H31N2NaO7S2
m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
582.662
582.67
Bleu-vert
Poudre cristalline
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Patent Blue V, sodium salt
FDS Documents