Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de PARP VIII, PJ34
173.00€ - 650.00€
Identifiants chimiques
CAS | 344458-15-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H17N3O2·HCl |
Synonyme | Chlorhydrate de 2-Dimethylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acétamide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456369
|
Thermo Scientific Chemicals
J64413.#0 |
5 mg |
173.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15466369
|
Thermo Scientific Chemicals
J64413.MB |
25 mg |
650.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dérivé phénanthridinone soluble dans l’eau perméable aux cellules agissant comme un puissant inhibiteur de la poly(ADP-ribose) polymérase
Identifiants chimiques
344458-15-7 | |
C17H17N3O2·HCl | |
Chlorhydrate de 2-Dimethylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acétamide |
Spécification
Blanc | |
Dérivé phénanthridinone soluble dans l’eau perméable aux cellules agissant comme un puissant inhibiteur de la poly(ADP-ribose) polymérase | |
C17H17N3O2·HCl | |
Chlorhydrate de 2-Dimethylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acétamide | |
Réactif de transduction de signal | |
RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride |
-30°C à -10°C | |
344458-15-7 | |
331,80g/mol | |
Sensible à la lumière et hygroscopique | |
Solide | |
Cl.CN(C)CC(=O)NC1=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3C2=C1 | |
331.80 |
Safety and Handling
Recommended Storage : Stockage à -20°C