Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de tuyau mâle droit Parker Hannifin™
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque:  Cole-Parmer™ 06444-01
Code produit. 12333780
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
  • Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Spécification
Compression x NPT(M)
5/32 po
Polypropylène
1/4 po
Autoclave uniquement
18 mm
Structuré
Adaptateur de tuyau droit
Autoclavable
3,97 mm
1,5 in
NPT(M) 1 /4 po
1/4 po
11/16 po
Noir