Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression en acier inox Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque: Cole-Parmer™ 30486-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccords de compression
- Pour un joint étanche à des pressions plus élevées
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi à 77°F (25°C)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, en autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Raccord union de compression | |
Acier inoxydable | |
3/8 x 3/8 po | |
220°psi |
Autoclavable | |
3/8 po | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |