Learn More
Cole-Parmer™ Inserts P-P-6 Hannifin Parker™ pour tubulure souple
Les inserts s’adaptent à l’extrémité de la tubulure souple pour fournir la rigidité nécessaire à une compression adéquate et une étanchéité appropriée
Marque:  Cole-Parmer™ 06391-30
Code produit. 11790119
  • 8.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-08-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
  • Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
  • Offre une très bonne résistance chimique
Spécification
Spécification
Connecteur de compression
Polypropylène
1/4 in.
1/4 po
blanc
Non autoclavable
1/4 po
3/8 po
Oxyde d’éthylène
Inserts pour tubulure souple
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales