Learn More
Chlorure de palmitoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731161
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-67-4
Numéro MDL MFCD00000742
Clé InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
CID PubChem 8206
Nom IUPAC hexadecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl chloride
Note relative au nom 98%
Acidité 1% max. (as palmitic acid)
Densité 0.9000g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H31ClO
Formule linéaire CH3(CH2)14COCl
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 374
Poids moléculaire (g/mol) 274.873
Poids de la formule 274.88
Pourcentage de pureté 98 to 101% (Argentometry), ≥97.5%(GC)
Forme physique Liquid