Learn More
Nitrate de palladium, solution de modificateur de matrice, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium nitrate |
Forme physique | Des mesures |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | 1% Pd in 10% HNO3 |
Numéro MDL | MFCD00011169 |