Learn More
Thermo Scientific™ PALCAM Agar Base (Dehydrated)
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with this selective medium.
430.00€
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, IDF, NMKL.
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10056352
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
CM0877B
500 g
430.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Agar Base (Dehydrated). The PALCAM Agar Base is highly selective and contains double indicator system that allows easy differentiation of Listeria monocytogenes, based upon aesculin fermentation, lack of mannitol fermentation and resultant pH change.
Listeria monocytogenes is the most common pathogenic Listeria spp. and has been shown to be pathogenic to both humans and animals. PALCAM Medium is based on the formulation described by Van Netten et al.1 and is recommended for the isolation of Listeria monocytogenes from foods.
  • Selective: the addition of lithium chloride, ceftazidime, polymyxin B and acriflavine hydrochloride make the medium highly selective for Listeria monocytogenes.
  • Easy-to-read: monocytogenes forms brown/black colonies with a black halo while mannitol positive accompanying flora, such as staphylococci and enterococci, grow as yellow colonies.
PALCAM Medium allows easy differential diagnosis of L. monocytogenes by utilizing the double indicator system.
  1. Aesculin and ferrous iron
  2. Mannitol and phenol red
Listeria monocytogenes hydrolyses aesculin resulting in the formation of a black halo around colonies. L. monocytogenes does not ferment mannitol so can be easily differentiated from contaminants, such as enterococci and staphylococci, which ferment mannitol producing a change from red to yellow in the pH indicator phenol red.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spécification
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, IDF, NMKL.
Poudre
Gélose
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • PALCAM AGAR BASE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium chloride