Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines NIR précolorée PageRuler™
Mélange de 10 protéines (11 à 250 KDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour une visualisation fluorescente proche IR et un dimensionnement des protéines après électrophorèse.
Marque: Thermo Scientific™ 41-4317-80
Description
L’échelle de protéines NIR précolorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 10 protéines (11 à 250 kDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour une visualisation fluorescente proche IR et un dimensionnement des protéines après électrophorèse.
Les marqueurs MW de protéine dans cette échelle se résolvent en bandes nettes lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et sont marqués avec un colorant fluorescent pour visualisation avec des instruments équipés pour la détection de la fluorescence proche infrarouge (NIR). Les bandes sont également directement visibles car les protéines sont de couleur bleue précolorée. La bande de 55 kDa est d’une plus grande intensité et sert de bande de référence. L’échelle de protéines est commodément conditionnée et prête à l’emploi : aucun chauffage, dilution ou ajout d’agent réducteur n’est requis avant utilisation.Points clés :
Gamme de tailles 10 protéines s’étendant de 11 à 250 kDa
Fluorescent détection à l’aide d’un laser rouge de 670 nm ou de canaux de 700 nm avec des imageurs à fluorescence
Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
Bandes nettes excellente taille pour la visualisation proche IR des gels et des transferts de protéines
Bande de référence la bande de 55 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
Soumis à un test de qualité : chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol
Matériel nécessaire :
Imageur fluorescent capable de détecter la fluorescence proche IR, comme certains imageurs Typhoon™ et le système d’imagerie IR LI-COR Odyssey™
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement des protéines sur gels SDS-polyacrylamide et transferts Western pour visualisation avec imageurs à fluorescence proche IR (NIR)
Spécification
0,2 mg/ml | |
2°C à 8°C. Ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière. | |
25 μg | |
Échelle de protéines | |
Tampon aqueux, 0,09 % d’azoture de sodium, susceptible de contenir une protéine vectrice / un stabilisateur | |
11 à 250 kDa | |
250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa | |
PageRuler™ |
eFluor 570 | |
Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm) | |
10 | |
Oui | |
SA, Sav | |
1 couleur : Bleu | |
Coloration immunohistochimique des coupes de tissus fixés à la formaline et inclus dans la paraffine, coloration immunohistochimique des coupes de tissus congelés, immunocytochimie | |
SDS-PAGE |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.