Learn More
Cytiva Tubes de remplissage
780.00€ - 1432.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12475730
|
Cytiva
28-9868-16 |
Colonne HiScale 16 | 200 mm |
780.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12465730
|
Cytiva
28-9868-15 |
Colonne HiScale 16 | 400 mm |
1021.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11623234
|
Cytiva
28-9802-51 |
Colonne HiScale 50 | 200 mm |
1432.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11633234
|
Cytiva
28-9803-83 |
Colonne HiScale 26 | 200 mm |
1070.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||