Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flacons en plastique de gamme U et M
Fournit des solutions adaptées à vos besoins précis. Les flacons en plastique de la gamme U et M Verenigde Kunststof Bedrijven™ ont une forme rectangulaire pour une manipulation confortable, ainsi qu’une large zone d’étiquetage.
Marque: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103555
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- HDPE bottles
- Food-grade
- Rectangular shape
- Comfortable customer friendly design
- Extensive labelling area
- Suitable for a wide variety of applications
- Narrow and wide neck finish
Spécification
1000 ml | |
124.5 x 90 x 130 mm | |
cardboard box | |
60 gr | |
1132 ml | |
Rectangular |
Blanc | |
HDPE | |
132 | |
DIN 80 | |
Large | |
Flacon |