Learn More
P62/SQSTM1 Mouse anti-Human, Clone: 1H5C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66184-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877825
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The molecular weight of p62 is predicted as 48/ 38 kDa, while western blot analyses using this antibody demonstrate the major band around 60-62 kDa in various tissues.
This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
Spécification
Spécification
P62/SQSTM1
Monoclonal
1.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13501
SQSTM1
P62/SQSTM1 Fusion Protein Ag13131
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1H5C1
Unconjugated
SQSTM1
A170, EBIAP, ORCA, OSIL, p60, P62, P62;SQSTM1, p62B, PDB3, sequestosome 1, SQSTM1, Ubiquitin binding protein p62, ZIP3
Mouse
Protein A
RUO
8878
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt