Learn More
Thermo Scientific Chemicals p21-Inhibiteur de kinase activé III, IPA-3
Code produit. 15487099
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Agit comme un inhibiteur allostérique de Pak1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42521-82-4
Formule moléculaire C20H14O2S2
Synonyme Inhibiteur PAK III ; 1,1′-Disulfanediylbis(naphtalène-2-ol)
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Agit comme un inhibiteur allostérique de Pak1
Poids de la formule 350,50g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO ou l’éthanol ; Insoluble dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Clé InChI RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 350.45